Documents
KEY465203109
Key Organics / BIONET
3-(hexyloxy)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.27
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(hexyloxy)phenol
Inchi Code
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-9-14-12-8-6-7-11(13)10-12/h6-8,10,13H,2-5,9H2,1H3
Clé InChI
XPNKJGMHGPTELE-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2932
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2932