Principaux documents
KEY465203092
Key Organics / BIONET
(2,6-difluorophenyl)({[(4-methoxyphenyl)methyl]carbamoyl})methyl acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.33
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,6-difluorophenyl)-2-[(4-methoxybenzyl)amino]-2-oxoethyl acetate
Inchi Code
1S/C18H17F2NO4/c1-11(22)25-17(16-14(19)4-3-5-15(16)20)18(23)21-10-12-6-8-13(24-2)9-7-12/h3-9,17H,10H2,1-2H3,(H,21,23)
Clé InChI
SMXRUROVNPMIOW-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2854
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2854