Principaux documents
KEY465203063
Key Organics / BIONET
2-[(methylsulfanyl)({[(pyridin-3-yl)methyl]amino})methylidene]propanedinitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-{(methylsulfanyl)[(3-pyridinylmethyl)amino]methylene}malononitrile
Inchi Code
1S/C11H10N4S/c1-16-11(10(5-12)6-13)15-8-9-3-2-4-14-7-9/h2-4,7,15H,8H2,1H3
Clé InChI
WKTNWXRKRULRCA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2781
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2781