Principaux documents
KEY465203061
Key Organics / BIONET
3-tert-butyl-1-(1-ethynylcyclohexyl)urea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.33
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(tert-butyl)-N'-(1-ethynylcyclohexyl)urea
Inchi Code
1S/C13H22N2O/c1-5-13(9-7-6-8-10-13)15-11(16)14-12(2,3)4/h1H,6-10H2,2-4H3,(H2,14,15,16)
Clé InChI
NXHKGERGGYFYEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2778
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2778