Principaux documents
KEY465203002
Key Organics / BIONET
2-amino-4-(dimethoxymethyl)-4-methyl-5-oxo-4H,5H-pyrano[3,2-c]chromene-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.32
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-4-(dimethoxymethyl)-4-methyl-5-oxo-4H,5H-pyrano[3,2-c]chromene-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C17H16N2O5/c1-17(16(21-2)22-3)10(8-18)14(19)24-13-9-6-4-5-7-11(9)23-15(20)12(13)17/h4-7,16H,19H2,1-3H3
Clé InChI
KBOFHVOIGMXURS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2591
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2591