Principaux documents
KEY465202976
Key Organics / BIONET
3-[(5-nitropyridin-2-yl)amino]propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.18
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(5-nitro-2-pyridinyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C8H9N3O4/c12-8(13)3-4-9-7-2-1-6(5-10-7)11(14)15/h1-2,5H,3-4H2,(H,9,10)(H,12,13)
Clé InChI
HAQMFRLYNNBJHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2521
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2521