Principaux documents
KEY465202901
Key Organics / BIONET
4-[(1,3-dimethyl-2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-ylidene)methyl]phenyl acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.29
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(1,3-dimethyl-2,4,6-trioxotetrahydro-5(2H)-pyrimidinylidene)methyl]phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H14N2O5/c1-9(18)22-11-6-4-10(5-7-11)8-12-13(19)16(2)15(21)17(3)14(12)20/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
CMXVUACMMDTODB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2281
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2281