Principaux documents
KEY465202486
Key Organics / BIONET
4-(4-fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.71
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
222-226
Iupac Name
(4-fluorophenyl)(4-piperidinyl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14FNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H
Clé InChI
GPKDBZQZPNOBGM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store under inert gas, Hygroscopic
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LF-0526
Melting Point
222-226
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LF-0526