Principaux documents
KEY465202462
Key Organics / BIONET
ethyl 2-{[5-(2-chloroacetamido)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]sulfanyl}acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.77
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl ({5-[(chloroacetyl)amino]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}sulfanyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H10ClN3O3S2/c1-2-15-6(14)4-16-8-12-11-7(17-8)10-5(13)3-9/h2-4H2,1H3,(H,10,11,13)
Clé InChI
PYTIWTBSHNTBOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KE-0212
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KE-0212