Key Documents
KEY465202117
Key Organics / BIONET
4-bromo-2-{[(4-bromophenyl)amino]methyl}phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.04
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-[(4-bromoanilino)methyl]phenol
Inchi Code
1S/C13H11Br2NO/c14-10-1-4-12(5-2-10)16-8-9-7-11(15)3-6-13(9)17/h1-7,16-17H,8H2
Clé InChI
AKFAJHDKJVODAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-0811
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-0811