Principaux documents
KEY465201940
Key Organics / BIONET
ethyl 1-(phenylcarbamoyl)piperidine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.34
Numéro MDL:
Pf
112
Iupac Name
ethyl 1-(anilinocarbonyl)-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H20N2O3/c1-2-20-14(18)12-8-10-17(11-9-12)15(19)16-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,12H,2,8-11H2,1H3,(H,16,19)
Clé InChI
SYBPTVGCYYCIRZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HF-0015
Melting Point
112
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HF-0015