Principaux documents
KEY465201737
Key Organics / BIONET
3-(benzyloxy)pyrido[1,2-a]indole-10-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.34
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(benzyloxy)pyrido[1,2-a]indole-10-carbonitrile
Inchi Code
1S/C20H14N2O/c21-13-18-17-10-9-16(23-14-15-6-2-1-3-7-15)12-20(17)22-11-5-4-8-19(18)22/h1-12H,14H2
Clé InChI
ZQHDCTCZNNNGCZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9N-819
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9N-819