Key Documents
KEY465201729
Key Organics / BIONET
(1,3-thiazol-5-yl)methyl cyclohexanecarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.31
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3-thiazol-5-ylmethyl cyclohexanecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H15NO2S/c13-11(9-4-2-1-3-5-9)14-7-10-6-12-8-15-10/h6,8-9H,1-5,7H2
Clé InChI
LXGXMSPFDJJEJC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9N-754
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9N-754