Principaux documents
KEY465201230
Key Organics / BIONET
[(4E)-6-methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-ylidene]amino 4-chlorobenzene-1-sulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.88
Numéro MDL:
Iupac Name
O-((4-chlorophenyl)sulfonyl)-N-(6-methyl-2H-thiochromen-4-yl)hydroxylamine
Inchi Code
1S/C16H14ClNO3S2/c1-11-2-7-16-14(10-11)15(8-9-22-16)18-21-23(19,20)13-5-3-12(17)4-6-13/h2-8,10,18H,9H2,1H3
Clé InChI
AFALJYQYASAFHU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9R-1157
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9R-1157