Principaux documents
KEY465200134
Key Organics / BIONET
N-[(E)-(dimethylamino)methylidene]-4-(4-methoxybenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.33
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[(E)-(dimethylamino)methylidene]-4-(4-methoxybenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C16H17N3O3/c1-19(2)10-18-16(21)14-8-12(9-17-14)15(20)11-4-6-13(22-3)7-5-11/h4-10,17H,1-3H3/b18-10+
Clé InChI
VLXNOLFGYJITLZ-VCHYOVAHSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8R-0350
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8R-0350