Principaux documents
KEY465199942
Key Organics / BIONET
7-methoxy-1-benzofuran-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.17
Numéro MDL:
Pf
96 - 98
Iupac Name
7-methoxy-1-benzofuran-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO2/c1-12-9-4-2-3-7-5-8(6-11)13-10(7)9/h2-5H,1H3
Clé InChI
IRBYXKAZUXVYEX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-026
Melting Point
96 - 98
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8P-026