Principaux documents
KEY465199814
Key Organics / BIONET
(E)-N-(3-cyano-4-methoxypyridin-2-yl)-N'-[(2,3-dichlorophenyl)methoxy]methanimidamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.19
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3-cyano-4-methoxy-2-pyridinyl)-N'-[(2,3-dichlorobenzyl)oxy]imidoformamide
Inchi Code
1S/C15H12Cl2N4O2/c1-22-13-5-6-19-15(11(13)7-18)20-9-21-23-8-10-3-2-4-12(16)14(10)17/h2-6,9H,8H2,1H3,(H,19,20,21)
Clé InChI
JEZKUILHUAOADY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8M-030
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8M-030