Principaux documents
KEY465199751
Key Organics / BIONET
2-[5-(4-methoxybenzoyl)thiophen-2-yl]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.31
Numéro MDL:
Iupac Name
[5-(4-methoxybenzoyl)-2-thienyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C14H12O4S/c1-18-10-4-2-9(3-5-10)14(17)12-7-6-11(19-12)8-13(15)16/h2-7H,8H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
KKKMGWSQWVYAKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8L-007
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8L-007