Principaux documents
KEY465199574
Key Organics / BIONET
4-[(2E)-2-[(2-fluorophenyl)methylidene]hydrazin-1-yl]quinazoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.28
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluorobenzaldehyde 4-quinazolinylhydrazone
Inchi Code
1S/C15H11FN4/c16-13-7-3-1-5-11(13)9-19-20-15-12-6-2-4-8-14(12)17-10-18-15/h1-10H,(H,17,18,20)/b19-9+
Clé InChI
SGOWWQCVOISXNM-DJKKODMXSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8E-906
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8E-906