Principaux documents
KEY465199505
Key Organics / BIONET
(4Z)-4-[2-(4-methoxyphenyl)hydrazin-1-ylidene]-3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-1,3-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.28
Numéro MDL:
Iupac Name
(4Z)-1H-isochromene-1,3,4-trione 4-[(4-methoxyphenyl)hydrazone]
Inchi Code
1S/C16H12N2O4/c1-21-11-8-6-10(7-9-11)17-18-14-12-4-2-3-5-13(12)15(19)22-16(14)20/h2-9,17H,1H3/b18-14-
Clé InChI
NQEDJYAJSOLMFV-JXAWBTAJSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8C-122
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8C-122