Principaux documents
KEY465199418
Key Organics / BIONET
3-[(4-bromophenyl)methoxy]pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.14
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(4-bromobenzyl)oxy]-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C12H11BrN2O/c13-10-5-3-9(4-6-10)8-16-11-2-1-7-15-12(11)14/h1-7H,8H2,(H2,14,15)
Clé InChI
HNJBVHDXCIBNDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7X-0805
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7X-0805