Principaux documents
KEY465199304
Key Organics / BIONET
methyl (2E)-3-[4-(4-pentylcyclohexyl)phenyl]prop-2-enoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.47
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (2E)-3-[4-(4-pentylcyclohexyl)phenyl]-2-propenoate
Inchi Code
1S/C21H30O2/c1-3-4-5-6-17-7-12-19(13-8-17)20-14-9-18(10-15-20)11-16-21(22)23-2/h9-11,14-17,19H,3-8,12-13H2,1-2H3/b16-11+
Clé InChI
RAMXGIXSKNISBL-LFIBNONCSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7T-0254
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7T-0254