Key Documents
KEY465199286
Key Organics / BIONET
ethyl 1-methyl-4-[(4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyl)amino]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.31
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 1-methyl-4-[(4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyl)amino]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H17F3N4O3/c1-3-24-13(23)9-6-19-12-8(7-20-21(12)2)11(9)18-5-4-10(22)14(15,16)17/h6-7,10,22H,3-5H2,1-2H3,(H,18,19)
Clé InChI
PXWYGMRHDFSWCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7T-0108
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7T-0108