Principaux documents
KEY465199283
Key Organics / BIONET
1-(4-acetylphenyl)pyrrolidine-2,5-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(4-acetylphenyl)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-8(14)9-2-4-10(5-3-9)13-11(15)6-7-12(13)16/h2-5H,6-7H2,1H3
Clé InChI
OEMDVKXAOKHWHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7T-0092
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7T-0092