Principaux documents
KEY465199280
Key Organics / BIONET
1,3-dimethyl 2-methyl-2-(4-nitrophenyl)propanedioate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.24
Numéro MDL:
Iupac Name
dimethyl 2-methyl-2-(4-nitrophenyl)malonate
Inchi Code
1S/C12H13NO6/c1-12(10(14)18-2,11(15)19-3)8-4-6-9(7-5-8)13(16)17/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
RFISOAYKEOMLCU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7T-0070
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7T-0070