Principaux documents
KEY465199261
Key Organics / BIONET
methyl 3-(4-fluorobenzamido)thiophene-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.29
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-[(4-fluorobenzoyl)amino]-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H10FNO3S/c1-18-13(17)11-10(6-7-19-11)15-12(16)8-2-4-9(14)5-3-8/h2-7H,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
YCOJNUUROWERHU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7R-1329
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7R-1329