Principaux documents
KEY465199195
Key Organics / BIONET
3-amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(2-hydroxyphenyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c10-7(5-9(12)13)6-3-1-2-4-8(6)11/h1-4,7,11H,5,10H2,(H,12,13)
Clé InChI
BMUFWTKVAWBABX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7R-0601
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7R-0601