Principaux documents
KEY465199006
Key Organics / BIONET
(Z)-{[3-nitro-4-(piperidin-1-yl)phenyl]methylidene}amino 4-methylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.4
Numéro MDL:
Iupac Name
3-nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde O-(4-methylbenzoyl)oxime
Inchi Code
1S/C20H21N3O4/c1-15-5-8-17(9-6-15)20(24)27-21-14-16-7-10-18(19(13-16)23(25)26)22-11-3-2-4-12-22/h5-10,13-14H,2-4,11-12H2,1H3/b21-14-
Clé InChI
PHEIYWQHQKDHRK-STZFKDTASA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7N-666S
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7N-666S