Principaux documents
KEY465198928
Key Organics / BIONET
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]-6-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.36
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]-6-(1-pyrrolidinyl)-2-pyrimidinylamine
Inchi Code
1S/C14H15FN4S/c15-10-3-5-11(6-4-10)20-13-9-12(17-14(16)18-13)19-7-1-2-8-19/h3-6,9H,1-2,7-8H2,(H2,16,17,18)
Clé InChI
TUAKAYVXBJTOPV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7M-830
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7M-830