Key Documents
KEY465198915
Key Organics / BIONET
N4-butyl-6-chloropyrimidine-2,4-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.67
Numéro MDL:
Iupac Name
N~4~-butyl-6-chloro-2,4-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C8H13ClN4/c1-2-3-4-11-7-5-6(9)12-8(10)13-7/h5H,2-4H2,1H3,(H3,10,11,12,13)
Clé InChI
USOQULOSUZEEKY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7M-801
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7M-801