Principaux documents
KEY465198823
Key Organics / BIONET
6-chloro-N4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine-2,4-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.69
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-chloro-N~4~-(4-methoxyphenyl)-2,4-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C11H11ClN4O/c1-17-8-4-2-7(3-5-8)14-10-6-9(12)15-11(13)16-10/h2-6H,1H3,(H3,13,14,15,16)
Clé InChI
BXMJFCPTYHVVNV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7L-832
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7L-832