Key Documents
KEY465198822
Key Organics / BIONET
6-chloro-N4,N4-dipropylpyrimidine-2,4-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.72
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-N~4~,N~4~-dipropyl-2,4-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C10H17ClN4/c1-3-5-15(6-4-2)9-7-8(11)13-10(12)14-9/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,12,13,14)
Clé InChI
CZDMBWALBCIKFR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7L-830
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7L-830