Principaux documents
KEY465198570
Key Organics / BIONET
4-(2,4-dichlorophenoxy)-N-(propan-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.17
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[4-(2,4-dichlorophenoxy)-6-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-N-isopropylamine
Inchi Code
1S/C14H12Cl2F3N3O/c1-7(2)20-13-21-11(14(17,18)19)6-12(22-13)23-10-4-3-8(15)5-9(10)16/h3-7H,1-2H3,(H,20,21,22)
Clé InChI
KPZTYFJZQWHZPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7G-421S
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7G-421S