Principaux documents
KEY465198134
Key Organics / BIONET
N'-[(E)-(dimethylamino)methylidene]-1H,2H-naphtho[2,1-b]furan-2-carbohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.33
Numéro MDL:
Iupac Name
N'-(1,2-dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-ylcarbonyl)-N,N-dimethylhydrazonoformamide
Inchi Code
1S/C16H17N3O2/c1-19(2)10-17-18-16(20)15-9-13-12-6-4-3-5-11(12)7-8-14(13)21-15/h3-8,10,15H,9H2,1-2H3,(H,18,20)/b17-10+
Clé InChI
QAJPPKBSMPMNAD-LICLKQGHSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6R-0224
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6R-0224