Principaux documents
KEY465198113
Key Organics / BIONET
(2E)-1-(pyridin-2-yl)-3-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)prop-2-en-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.33
Numéro MDL:
Iupac Name
(E)-3-(3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)-1-(pyridin-2-yl)prop-2-en-1-one
Inchi Code
1S/C17H16N2O/c20-17(16-7-3-4-10-18-16)9-12-19-11-8-14-5-1-2-6-15(14)13-19/h1-7,9-10,12H,8,11,13H2/b12-9+
Clé InChI
QFKQVAWNIDKMEB-FMIVXFBMSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6R-0051
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6R-0051