Principaux documents
KEY465197771
Key Organics / BIONET
1,3-diethyl 2-({[2-(trifluoromethyl)phenyl]amino}methylidene)propanedioate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.29
Numéro MDL:
Iupac Name
diethyl 2-{[2-(trifluoromethyl)anilino]methylene}malonate
Inchi Code
1S/C15H16F3NO4/c1-3-22-13(20)10(14(21)23-4-2)9-19-12-8-6-5-7-11(12)15(16,17)18/h5-9,19H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
WYFXGNBPATUXFG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6J-002
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6J-002