Principaux documents
KEY465197603
Key Organics / BIONET
3-methyl-2-(prop-2-yn-1-ylsulfanyl)-3H,4H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.32
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-2-(2-propynylsulfanyl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C10H8N2OS2/c1-3-5-15-10-11-7-4-6-14-8(7)9(13)12(10)2/h1,4,6H,5H2,2H3
Clé InChI
QPRLWZDTUYIREB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6D-022
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6D-022