Principaux documents
KEY465197168
Key Organics / BIONET
2-(4-nonylphenoxy)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.46
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-nonylphenoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C22H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-19-14-16-21(17-15-19)24-22-13-10-9-12-20(22)18-23/h9-10,12-18H,2-8,11H2,1H3
Clé InChI
USKNEHHWGYJIGX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5P-015
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5P-015