Key Documents
KEY465197071
Key Organics / BIONET
3-{2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazin-1-ylidene}pentane-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3,4-pentanetrione 3-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazone}
Inchi Code
1S/C12H11F3N2O2/c1-7(18)11(8(2)19)17-16-10-5-3-4-9(6-10)12(13,14)15/h3-6,16H,1-2H3
Clé InChI
QXNTVEFIHAGSDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5M-922
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5M-922