Key Documents
KEY465196741
Key Organics / BIONET
methyl 2-[(2Z)-2-amino-2-[(phenylformamido)imino]ethoxy]benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.34
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-{[(2Z)-2-amino-2-(benzoylhydrazono)ethyl]oxy}benzoate
Inchi Code
1S/C17H17N3O4/c1-23-17(22)13-9-5-6-10-14(13)24-11-15(18)19-20-16(21)12-7-3-2-4-8-12/h2-11,19H,18H2,1H3,(H,20,21)
Clé InChI
QKRKOEACIIKYAY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5F-010
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5F-010