Principaux documents
KEY465196641
Key Organics / BIONET
(2E,5E)-5-[(2-hydroxyphenyl)methylidene]-3-methyl-2-(nitromethylidene)-1,3-thiazolidin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.29
Numéro MDL:
Iupac Name
(2E,5E)-5-(2-hydroxybenzylidene)-3-methyl-2-(nitromethylene)-1,3-thiazolidin-4-one
Inchi Code
1S/C12H10N2O4S/c1-13-11(7-14(17)18)19-10(12(13)16)6-8-4-2-3-5-9(8)15/h2-7,15H,1H3/b10-6+,11-7+
Clé InChI
GIAWRUKNFDVGCC-JMQWPVDRSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5C-053
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5C-053