Principaux documents
KEY465195789
Key Organics / BIONET
2-[2-(4-fluorophenyl)adamantan-2-yl]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.36
Numéro MDL:
Iupac Name
[2-(4-fluorophenyl)-2-adamantyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C18H21FO2/c19-16-3-1-13(2-4-16)18(10-17(20)21)14-6-11-5-12(8-14)9-15(18)7-11/h1-4,11-12,14-15H,5-10H2,(H,20,21)
Clé InChI
XXKCDMKSNNHWFU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4F-923
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4F-923