Principaux documents
KEY465195787
Key Organics / BIONET
2-[2-(phenylformamido)acetamido]ethyl benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-{[2-(benzoylamino)acetyl]amino}ethyl benzoate
Inchi Code
1S/C18H18N2O4/c21-16(13-20-17(22)14-7-3-1-4-8-14)19-11-12-24-18(23)15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-13H2,(H,19,21)(H,20,22)
Clé InChI
DRQQGYKWXNJMFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4F-901
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4F-901