Principaux documents
KEY465195590
Key Organics / BIONET
8-oxa-12,13,17-triazatetracyclo[8.7.0.0²,?.0¹²,¹?]heptadeca-1(17),2(7),3,5,10,13,15-heptaene-15-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.24
Numéro MDL:
Iupac Name
6H-chromeno[4,3-d]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-11-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H8N4O/c15-5-9-6-16-18-7-10-8-19-12-4-2-1-3-11(12)13(10)17-14(9)18/h1-4,6-7H,8H2
Clé InChI
AJAZCYDEANMXSB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3X-0362
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3X-0362