Principaux documents
KEY465195095
Key Organics / BIONET
1-(4-chlorophenyl)pentane-1,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.66
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-chlorophenyl)-1,4-pentanedione
Inchi Code
1S/C11H11ClO2/c1-8(13)2-7-11(14)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6H,2,7H2,1H3
Clé InChI
PACHJCBUIAZMEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3N-332S
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3N-332S