Principaux documents
KEY465194751
Key Organics / BIONET
ethyl N-(3-oxobutanoyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.17
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl acetoacetylcarbamate
Inchi Code
1S/C7H11NO4/c1-3-12-7(11)8-6(10)4-5(2)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,10,11)
Clé InChI
KTKYFDJHFHNAOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3E-900
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3E-900