Principaux documents
KEY465194574
Key Organics / BIONET
2,3-dimethyl 4-methylquinoline-2,3-dicarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.26
Numéro MDL:
Iupac Name
dimethyl 4-methyl-2,3-quinolinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H13NO4/c1-8-9-6-4-5-7-10(9)15-12(14(17)19-3)11(8)13(16)18-2/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
DDGYJSFQHGMAKZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2W-0820
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2W-0820