Principaux documents
KEY465194377
Key Organics / BIONET
4-nitro-N-[4-(4-pentylcyclohexyl)phenyl]benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.51
Numéro MDL:
Iupac Name
4-nitro-N-[4-(4-pentylcyclohexyl)phenyl]benzamide
Inchi Code
1S/C24H30N2O3/c1-2-3-4-5-18-6-8-19(9-7-18)20-10-14-22(15-11-20)25-24(27)21-12-16-23(17-13-21)26(28)29/h10-19H,2-9H2,1H3,(H,25,27)
Clé InChI
PDLCNRPLXIPNJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2R-0839
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2R-0839