Principaux documents
KEY465193629
Key Organics / BIONET
cyanomethyl 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.23
Numéro MDL:
Iupac Name
cyanomethyl 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H10N2O2/c14-7-10-17-13(16)11-3-5-12(6-4-11)15-8-1-2-9-15/h1-6,8-9H,10H2
Clé InChI
FQRPMCADPCYWTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1T-1155
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1T-1155