Principaux documents
KEY465193523
Key Organics / BIONET
N'-[(Z)-(4-fluorophenyl)methylidene]-1,2,3-thiadiazole-4-carbohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N'-[(Z)-(4-fluorophenyl)methylidene]-1,2,3-thiadiazole-4-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C10H7FN4OS/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-12-14-10(16)9-6-17-15-13-9/h1-6H,(H,14,16)/b12-5-
Clé InChI
SEEZAERQTPGDHV-XGICHPGQSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1R-1028
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1R-1028